Print…
Hexaamminecobalt trichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H7891-10G H7891-25G H7891-5G
SIALH7891-10GEA 247 EUR
SIALH7891-10G SIALH7891-25G SIALH7891-5G
Hexaamminecobalt trichloride, Sigma-Aldrich®
Hexaamminecobalt trichloride
Fórmula: H₁₈CoCl₃N₆
Densidade: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00036304
Número CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711