Print…
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
A15470.14 A15470.22 A15470.36
A15470.14EA 55.1 EUR
A15470.14 A15470.22 A15470.36
Hexaamminecobalt trichloride 99%
Hexaamminecobalt trichloride
Purity: 99% CAS No.: 10534-89-1 Molecular Formula: H18Cl3CoN6 Formula Weight: 267.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4675 MDL No.: MFCD00036304
Fórmula: H₁₈CoCl₃N₆
Densidade: 1,71
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036304
Número CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 14,4675