Print…
Metildocosanoato, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl behenate, Docosanoic acid methyl ester, Behenic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
11940-1G 11940-5G
11940-1GEA 69.7 EUR
11940-1G 11940-5G
Metildocosanoato, Supelco®
Metildocosanoato
Fórmula: C₂₃H₄₆O₂
Número MDL : MFCD00009347
Número CAS: 929-77-1
EINECS: 213-207-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e1de18adfc846e56aba9a6d8c3ea660cb63bee&vid=b07f3877ce0072aed306502f08c9a0a46127592f&prid=web&clid=SAPDAM