Print…
Violeta de cristal
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
1.01408.0025EA 64.6 EUR
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
Violeta de cristal
Violeta básico nº 3
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso Molecular: 407.99 g/mol
Ponto de Fusão: 189…194 °C
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material