Violeta de cristal 90+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
22866.14
22866.22
22866.14EA
52.1
EUR
22866.14
22866.22
Violeta de cristal 90+% ACS
Violeta básico nº 3
Purity: 90+%
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011750
Fórmula:
C₂₅H₃₀ClN₃ Peso Molecular: 407.99 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 215 °C (decomposição) Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011750 Número CAS: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,4395 |