Print…
Violeta de cresilo (acetato), puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cresyl echt violet, Cresyl violet, Cresyl fast violet, 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt, Cresyl Violet acetate, Gentian violet
405760025 405760100 405760500
ACRO405760025EA 80.7 EUR
ACRO405760025 ACRO405760100 ACRO405760500
Violeta de cresilo (acetato), puro, certificado
Cresyl violet (acetate)
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Ponto de Fusão: 140…143 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013151
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Encomendar
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥65 %
UV Lambda max 596 to 599 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.2
BSC Certification Passes