Print…
Violeta de cristal, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
405830250 405831000 405835000
ACRO405830250EA 31.3 EUR
ACRO405830250 ACRO405831000 ACRO405835000
Violeta de cristal, certificado
Violeta básico nº 3
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso Molecular: 407.99 g/mol
Ponto de Fusão: 173 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 589 to 594 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes