Print…
Violeta de cristal, puro indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
212120250 212121000 212125000
ACRO212120250EA 32.6 EUR
ACRO212120250 ACRO212121000 ACRO212125000
Violeta de cristal, puro indicador
Violeta básico nº 3
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso Molecular: 407.99 g/mol
Ponto de Fusão: 173 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Sensitivity (as indicator) Passes test