Print…
Violeta de cristal, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
229641000 229645000
ACRO229641000EA 73.2 EUR
ACRO229641000 ACRO229645000
Violeta de cristal, Puro, alta pureza corante biológico
Violeta básico nº 3
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Ponto de Fusão: 173 °C (decomposição)
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Encomendar
Appearance Dark green to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (110°C)
Sulfated ash ≤3 %
Titration ≥96.0 % (on dried substance)
Lead (Pb) ≤30 ppm
Zinc (Zn) Passes test
Insoluble matter (in ethanol) Passes test