Print…
Violeta de cristal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
C0775-100G C0775-25G
C0775-100GEA 179 EUR
C0775-100G C0775-25G
Violeta de cristal, Sigma-Aldrich®
Violeta básico nº 3
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso Molecular: 407.99 g/mol
Ponto de Fusão: 189…194 °C
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3952a823a2ebb8660f8e92b107344bdfddd4747c&vid=a88f2b02bb42c167ddd8b868c13962e60d28414c&prid=web&clid=SAPDAM