Print…
Violeta de cristal
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
B21932.14 B21932.22 B21932.36
B21932.14EA 29.3 EUR
B21932.14 B21932.22 B21932.36
Violeta de cristal
Violeta básico nº 3
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso Molecular: 407.99 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 215 °C (decomposição)
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406