Print…
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
190306-100ML 190306-800ML
SIAL190306-100MLEA 130 EUR
SIAL190306-100ML SIAL190306-800ML
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em hexano, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Densidade: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I