Print…
Diisobutylaluminium hydride 1 M em hexano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
183794000 183791000 183798000
183794000.EA 165 EUR
183794000. 183791000. 183798000.
Diisobutylaluminium hydride 1 M em hexano, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Peso Molecular: 142.22 g/mol
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.701 g/cm³
Ponto de Inflamação: –23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Encomendar
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
Melting point 118 to 123 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %