Print…
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
214965-100ML 214965-800ML
SIAL214965-100MLEA 135 EUR
SIAL214965-100ML SIAL214965-800ML
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Peso Molecular: 142.22 g/mol
Ponto de Fusão: -80
Densidade: 0.798
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9