Print…
Diisobutylaluminium hydride 1.0 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201051000 201058000
201051000.EA 83.7 EUR
201051000. 201058000.
Diisobutylaluminium hydride 1.0 M em heptano, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)