Print…
Diisobutylaluminium hydride 1.1 M em cicloexano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
201031000 201038000
201031000.EA 79.5 EUR
201031000. 201038000.
Diisobutylaluminium hydride 1.1 M em cicloexano, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Peso Molecular: 142.22 g/mol
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.798
Ponto de Inflamação: –018 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)