Print…
Eosina Y (amarela) 0,5% em solução aquosa para microscopia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
1.09844.1000 1.09844.2500
1.09844.1000EA 85.2 EUR
1.09844.1000 1.09844.2500
Eosina Y (amarela) 0,5% em solução aquosa para microscopia, Sigma-Aldrich®
Eosina Y
Fórmula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Peso Molecular: 691.86 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005040
Número CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
IVDLogo
Encomendar
Density 1.00 g/cm3