Print…
Eosina Y (amarela)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
B24535.18 B24535.30
B24535.18EA 34.1 EUR
B24535.18 B24535.30
Eosina Y (amarela)
Eosina Y
CAS No.: 17372-87-1 Molecular Formula: C20H6Br4Na2O5 Formula Weight: 691.86 Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether Beilstein Reference: 3586809 Merck Reference: 14,3603 MDL No.: MFCD00133309
Fórmula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Peso Molecular: 691.86 g/mol
Ponto de Fusão: 295…296 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005040
Número CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634