Print…
Eosina B, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
861006-100G 861006-10G 861006-25G
861006-100GEA 563 EUR
861006-100G 861006-10G 861006-25G
Eosina B, Sigma-Aldrich®
Eosina B
Fórmula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Ponto de Fusão: > 310 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005041
Número CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b44ed31611ccd8273c2aa49e942783c769935dd&vid=870721605fb3971a6b7131ac42941e4b53d2f762&prid=web&clid=SAPDAM