Print…
Eosina B, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
229650250 229651000
ACRO229650250EA 33.8 EUR
ACRO229650250 ACRO229651000
Eosina B, alta pureza corante biológico
Eosina B
Fórmula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Ponto de Fusão: >310 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005041
Número CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638
Encomendar
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 511 to 520 nm (in water + 1% Na2CO3)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22