Print…
Eosina B
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
A17377.14 A17377.22
A17377.14EA 45.6 EUR
A17377.14 A17377.22
Eosina B
Eosina B
CAS No.: 548-24-3 Molecular Formula: C20H6Br2N2Na2O9 Formula Weight: 624.08 MDL No.: MFCD00005041
Fórmula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Ponto de Fusão: > 310 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005041
Número CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638