Print…
Fucsina ácida, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: CI 42685
227900250 227901000 227905000
ACRO227900250EA 82.9 EUR
ACRO227900250 ACRO227901000 ACRO227905000
Fucsina ácida, Puro, alta pureza corante biológico
Fucsina ácida
Fórmula: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Peso Molecular: 585.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013286
Número CAS: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109
Encomendar
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 544 to 550 nm (in pH 3 acidified water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)