Print…
Fucsina ácida
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: CI 42685
B22222.14 B22222.22 B22222.36
B22222.14EA 87.3 EUR
B22222.14 B22222.22 B22222.36
Fucsina ácida
Fucsina ácida
CAS No.: 3244-88-0 Molecular Formula: C20H17N3Na2O9S3 Formula Weight: 585.53 Beilstein Reference: 4111656 Merck Reference: 14,107 MDL No.: MFCD00013286
Fórmula: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Peso Molecular: 585.55 g/mol
Ponto de Fusão: > 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013286
Número CAS: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 14,107