Print…
Cloridrato de tiamina 98.5-101.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
148990100 148991000 148990010
ACRO148990100EA 28.7 EUR
ACRO148990100 ACRO148991000 ACRO148990010
Cloridrato de tiamina 98.5-101.5%
Cloridrato de tiamina
Fórmula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Peso Molecular: 337.27 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012780
Número CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm