Print…
Cloridrato de tiamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T4625-250G T4625-5G T4625-100G T4625-10G T4625-1KG T4625-25G
SIALT4625-250GEA 375 EUR
SIALT4625-250G SIALT4625-5G SIALT4625-100G SIALT4625-10G SIALT4625-1KG SIALT4625-25G
Cloridrato de tiamina, Sigma-Aldrich®
Cloridrato de tiamina
Fórmula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Peso Molecular: 337.27 g/mol
Ponto de Fusão: 252
Densidade: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012780
Número CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366