Print…
Cloridrato de tiamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W332208-1KG-K W332208-5KG-K W332208-10KG-K
SIALW332208-1KG-KEA 228 EUR
SIALW332208-1KG-K SIALW332208-5KG-K SIALW332208-10KG-K
Cloridrato de tiamina, Sigma-Aldrich®
Cloridrato de tiamina
Fórmula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Ponto de Fusão: 252 °C
Densidade: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012780
Número CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366