Print…
Cloridrato de tiamina, (máx. 5% H₂O) 99% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
A19560.0B A19560.22 A19560.30
A19560.0BEA 449 EUR
A19560.0B A19560.22 A19560.30
Cloridrato de tiamina, (máx. 5% H₂O) 99% (peso seco)
Cloridrato de tiamina
Purity: 99% CAS No.: 67-03-8 Molecular Formula: C12H17ClN4OS.HCl Formula Weight: 337.28 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 3851771 Merck Reference: 14,9295 MDL No.: MFCD00012780
Fórmula: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Peso Molecular: 337.27 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 250 °C (decomposição)
Densidade: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012780
Número CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 14,9295