Print…
Butyl (±)-lactate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
283320-25G 283320-2KG 283320-500G
SIAL283320-25GEA 57.1 EUR
SIAL283320-25G SIAL283320-2KG SIAL283320-500G
Butyl (±)-lactate, Sigma-Aldrich®
Butyl (±)-lactate
Fórmula: C₇H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 170 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 0,9832 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004519
Número CAS: 138-22-7
EINECS: 205-316-4