Print…
Butyl (±)-lactate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
250185000 250180025
ACRO250185000EA 86 EUR
ACRO250185000 ACRO250180025
Butyl (±)-lactate 99%
Butyl (±)-lactate
Fórmula: C₇H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 185…187 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004519
Número CAS: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %