Print…
Aluminium L-trilactate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
430633-100G 430633-500G
SIAL430633-100GEA 93.7 EUR
SIAL430633-100G SIAL430633-500G
Aluminium L-trilactate, Sigma-Aldrich®
Aluminium L-trilactate
Fórmula: [CH₃CH(OH)COO]₃Al
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20529175
EINECS: 242-670-9
Merck Index: 13,00347