Print…
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
B21288.06 B21288.14
B21288.06EA 61.9 EUR
B21288.06 B21288.14
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 6942-36-5 Molecular Formula: C8H6BrNO4 Formula Weight: 260.05 Melting Point: 79-82° Beilstein Reference: 2617575
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Peso Molecular: 260.04 g/mol
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010867
Número CAS: 6942-36-5