Print…
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
72090-1G 72090-5G
72090-1GEA 40.8 EUR
72090-1G 72090-5G
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado, Supelco®
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado
Fórmula: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012645
Número CAS: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74b8b75af0752391fed0382a9464356cdae43ecb&vid=522da9ec60ab16fb2b81649c6e00f936a99e22cd&prid=web&clid=SAPDAM