Print…
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
153310050 153310250 153311000
ACRO153310050EA 84.1 EUR
ACRO153310050 ACRO153310250 ACRO153311000
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado 99%
Hidrocloreto de neocuproína monohidratado
Fórmula: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012645
Número CAS: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Cu determination) Passes test