Print…
Cloreto de 1,10-fenantrolínio monohidratado ≥99.5% (por base anidra), GR Reag. Ph. Eur. para análise, indicador redox, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.07223.0010 1.07223.0100
1.07223.0010EA 91.9 EUR
1.07223.0010 1.07223.0100
Cloreto de 1,10-fenantrolínio monohidratado ≥99.5% (por base anidra), GR Reag. Ph. Eur. para análise, indicador redox, Supelco®
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
  • reagent for iron(II)
Fórmula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Peso Molecular: 234.68 g/mol
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Densidade: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150061
Número CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Encomendar
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water passes test
Sulfated ash ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer) 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator passes test
Sensitivity test (at Iron II ions) passes test