Print…
Cloreto de 1,10-fenantrolínio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P13002-10G P13002-25G
SIALP13002-10GEA 83.6 EUR
SIALP13002-10G SIALP13002-25G
Cloreto de 1,10-fenantrolínio monohidratado, Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Fórmula: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Densidade: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150061
Número CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III