Print…
Acetona-D6 (99.8% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona-D6
87152.0010EA 34.65 EUR
87152.0010 87152.0100 87152.0006 87152.0011
Acetona-D6 (99.8% D) para espectroscopia de RMN
Acetona-D6
Fórmula: D₃CC(O)CD₃
Peso Molecular: 64.03 g/mol
Ponto de ebulição: 55.5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95.4 °C
Densidade: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –19 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044635
Número CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.02 %