Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 Isotope_(99.8% D) NMR
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
87154.0006EA 43.9 EUR
87154.0006 87154.0007 87154.0025 87154.0010 87154.0100 87154.0011
Dimetil Sulfóxido-D6 Isotope_(99.8% D) NMR
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Peso Molecular: 84.09 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 20.2 °C
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %