Print…
Diclorometano-D2 (99.8% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
87161.0025EA 303 EUR
87161.0025 87161.0010
Diclorometano-D2 (99.8% D) para espectroscopia de RMN
Diclorometano-D2
Fórmula: CD₂Cl₂
Peso Molecular: 86.92 g/mol
Ponto de ebulição: 40
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000882
Número CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %