Print…
Clorofórmio-D1 (99.8% D) para espectroscopia de RMN
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
87153.0100EA 67.8 EUR
87153.0100 87153.0006 87153.0500
Clorofórmio-D1 (99.8% D) para espectroscopia de RMN
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Ponto de ebulição: 60,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –64,1 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.01 %