Print…
Fenol
Fornecedor: ACTIVE MOTIF
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
F330654.L5 F330654.L1
ACSDF330654.L5EA 390 EUR
ACSDF330654.L5 ACSDF330654.L1
Fenol
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181.7
Ponto de Fusão: 40.8
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
Merck Index: 12,07390