Print…
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1011021-2.5K OR1011021-500G
APOSOR1011021-2.5KEA 870 EUR
APOSOR1011021-2.5K APOSOR1011021-500G
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate 90%
Sodium-3-mercapto-1-propanesulphonate
Fórmula: C₃H₈O₃S₂
Ponto de Fusão: 220 °C
Número MDL : MFCD00043148
Número CAS: 17636-10-1