Print…
Agitadores magnéticos, série MIX
Fornecedor: 2MAG
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 726 EUR
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Agitadores magnéticos, série MIX
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos ultraplanos com caixa de aço inoxidável hermeticamente selada. Temperaturas de serviço até 50 °C.
  • Mistura sem solavancos
  • SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
MIX 1: Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
Adequado para meios viscosos
Quatro definições de potência do agitador: 5/10/15/20 W
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidade e potência
MIX 1 eco: Adequado para meios agressivos.
Certificações: Classe de protecção: IP 65
Fornecimento: MIX 1 eco supplied with small power unit with EU, UK and CH plug.