Print…
Agitadores magnéticos multiposições, série MIX
Fornecedor: 2MAG
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 1610 EUR
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Agitadores magnéticos multiposições, série MIX
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos multiposições
Agitadores magnéticos ultraplanos com caixa de aço inoxidável hermeticamente selada. Temperaturas de serviço até 50 °C.
  • Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
  • Mistura 100% sincronizada e sem solavancos
  • SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
  • Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
  • Display digital para definições de velocidade
MIX 4 MS: Quatro posições de agitação controladas individualmente, modo de velocidade sincronizada para todas as posições
Definição individual e independente da velocidade para cada unidade de agitação (Tecnologia Mestre/Escravo)
Função Ligar/Desligar
MIX 6 e MIX 15: Quatro definições de potência do agitador: 5/10/15/20 W
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Display digital para definições de velocidade e potência
MIX 15 eco: Motor de indução isento de manutenção e de desgaste
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Display digital para definições de velocidade e potência
IP protection class: IP 64
Certificações: Classe de protecção IP: IP 65