Print…
Pontas com filtro, uTIP™
Fornecedor: BIOTIX
M-1250-9FC96 63300154 63300041 63300042 63300043 63300045 63300047 63300153 63300044 63300046
732-2383EA 227 EUR
732-2383 732-1429 BITX63300041 BITX63300042 BITX63300043 BITX63300045 BITX63300047 BITX63300153 BITX63300044 BITX63300046
Pontas com filtro, uTIP™
Pontas de pipetas
Esta nova geração de pontas com filtro proporciona uma excelente vedação nas pipetas mono e multicanal. As pontas são produzidas de acordo com as tecnologias apresentadas para melhor exatidão e precisão de pipetagem. Os filtros Biotix são feitos apenas com os melhores materiais e mantêm as pipetas livres de contaminação por aerossóis.
  • PP, estéreis, transparentes
  • FlexFit™ fornece flexibilidade na extremidade proximal da ponta para reduzir a carga e as forças de ejecção quando se utiliza uma pipeta
  • Tecnologia Blade™ elimina a presença de gotas suspensas na