Print…
Agitador magnético FABdrive
Fornecedor: 2MAG
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 1989 EUR
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Agitador magnético FABdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador magnético robusto com caixa de aço inoxidável totalmente revestida, adequado para meios altamente viscosos. Temperaturas de serviço até 50 °C.
  • Acoplamento magnético muito forte com os ímanes SmCo, para transmissão de energia magnética a grandes distâncias, para recipientes de fundo espesso ou para recipientes com revestimento duplo
  • Ideal para a integração em sistemas de engenharia de processo e processamento industrial
Classe de protecção IP: IP 65
FABcontrol (external control unit must be ordered separately). Power: 100 W.
Unidade de controlo de aço inoxidável para a ligação de uma unidade de agitação FABdrive.
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Função QuickStop para prevenir pós-funcionamento e ruptura do vidro
Alarme audível se descer abaixo da velocidade definida
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidade e SoftStart (variável, 20 a 99 segundos) e velocidade actual
IP protection class: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP: IP 20