Print…
Agitador magnético MAXdrive
Fornecedor: 2MAG
94400 94400_UK 94400_CH 50001_UK 50001_CH 50001
442-0837EA 1708 EUR
442-0837 442-0839 442-0838 TMAG50001_UK TMAG50001_CH 442-0823
Agitador magnético MAXdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador magnético robusto com caixa de aço inoxidável hermeticamente selada, adequado para meios altamente viscosos. Temperaturas de serviço até 50 °C.
  • Acoplamento magnético muito forte com os ímanes SmCo, para transmissão de energia magnética a grandes distâncias, para recipientes de fundo espesso ou para recipientes com revestimento duplo
  • Ideal para integração no processo de sistemas de engenharia
Classe de protecção IP: IP 65.
MAXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Unidade de controlo de aço inoxidável para a ligação de uma unidade de agitação MAXdrive.
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Função QuickStop para prevenir pós-funcionamento e ruptura do vidro
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidade e SoftStart (variável, 20 a 99 segundos)
IP protection class: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP: IP 20.