Print…
Agitador magnético, steriMIXdrive
Fornecedor: 2MAG
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 1908 EUR
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Agitador magnético, steriMIXdrive
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador magnético ultraplano, adequado para meios altamente viscosos. A caixa de aço inoxidável selada hermeticamente é resistente a pressão e vácuo. Temperaturas de serviço até 150 °C.
  • Acoplamento magnético muito forte com os ímanes SmCo, para transmissão de energia magnética a grandes distâncias ou para recipientes de fundo espesso
  • Adequada para serviços sob pressão, vácuo e vapor, p. ex. em esterilizadores a vapo
Classe de protecção IP: IP 68
steriMIXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Stainless steel, hermetically sealed control unit for the connection of one stirring drive steriMIXdrive. Adjustable interval times for automated restart after a maximum of 240 seconds.
easyMOUNT plug coupling for quick installation of the stirrer cable through a pressure and steam tight grommet into a steam steriliser.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
Função QuickStop para prevenir pós-funcionamento e ruptura do vidro
Armazenamento do último estado de funcionamento quando se desliga
Display digital para definições de velocidade e de interval
Certificações: Classe de protecção IP: IP 20