Print…
Óleo de madeira de cedro, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
96090-100ML 96090-1L 96090-250ML
SIAL96090-100MLEA 80.4 EUR
SIAL96090-100ML SIAL96090-1L SIAL96090-250ML
Óleo de madeira de cedro, Sigma-Aldrich®
Óleo de madeira de cedro
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00146327
Número CAS: 8000-27-9