Print…
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
270016-10ML 270016-250ML 270016-50ML
SIAL270016-10MLEA 47.4 EUR
SIAL270016-10ML SIAL270016-250ML SIAL270016-50ML
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14,8 °C
Densidade: 0,951 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00063747
Número CAS: 1121-22-8