(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1121-22-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Amine-like
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 89-90°/14mm
Beilstein Reference: 3193807
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00063747
Fórmula:
C₆H₁₄N₂ Ponto de ebulição: 89…90 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 14…15 °C Densidade: 0,951 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) |
Número MDL :
MFCD00063747 Número CAS: 1121-22-8 ADR: 8,II |